Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-lacZ Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-4136-0100
ROCK200-4136-0100EA 736 EUR InStock
ROCK200-4136-0100
Anti-lacZ Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Beta-Gal Antibody is suitable for immunoblotting (western or dot blot), ELISA, immunofluorescence microscopy, immunoprecipitation, conjugation and most immunological methods requiring high titer and specificity.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000; Western Blot: 1:5000 - 1:10000; Immunochemistry: 1:1500; Other Dilution: User Optimized

Type: Tag
Antigen: lacZ
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Full length
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité