Anti-GOX Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-4137S
ROCK200-4137SEA 226 EUR InStock
ROCK200-4137S
Anti-GOX Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-Glucose Oxidase Antibody is suitable for western blotting, IHC and for ELISA. Researchers should determine optimal titers for applications that are not stated below.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:35000 - 1:160000; Western Blot: 1:3500 - 1:16000; Immunochemistry: 1:2000 - 1:8000
Type: Primary
Antigen: GOX
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Aspergillus niger
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité