Anti-ARG1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-4142S
ROCK200-4142SEA 226 EUR InStock
ROCK200-4142S
Anti-ARG1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ARGINASE Antibody has been assayed against 1.0 µg of Arginase [Bovine Liver] in a standard ELISA using Peroxidase conjugated Affinity Purified anti-Rabbit IgG [H&L] (Goat) and ABTS (2,2’-azino-bis-[3-ethylbenthiazoline-6-sulfonic acid])
Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000 - 1:25000; Western Blot: 1:500 - 1:3000
Type: Primary
Antigen: ARG1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bovine
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité