Anti-PEPC Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-4163-0100
ROCK200-4163-0100EA 821 EUR InStock
ROCK200-4163-0100
Anti-PEPC Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-Phospho Enol Pyruvate Carboxylase antibody is suitable for western blotting, IHC and for ELISA. Researchers should determine optimal titers for applications that are not stated below.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000 - 1:40000; Western Blot: 1:1000 - 1:4000; Immunochemistry: User Optimized
Type: Primary
Antigen: PEPC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Maize Leaves, Maize
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité