Anti-L-asparaginase II Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-4171S
ROCK200-4171SEA 226 EUR InStock
ROCK200-4171S
Anti-L-asparaginase II Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-L-Asparaginase antibody has been assayed against 1.0 ug of Asparaginase [E. coli] in a standard ELISA using Peroxidase conjugated Affinity Purified anti-Rabbit IgG [H&L] (Goat) and ABTS (2,2’-azino-bis-[3-ethylbenthiazoline-6-sulfonic acid])
Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000 - 1:25000; Western Blot: 1:500 - 1:3000; Immunoprecipitation: 1:100
Type: Primary
Antigen: L-asparaginase II
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: E. coli
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité