Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SOD1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-4191S
ROCK200-4191SEA 226 EUR InStock
ROCK200-4191S
Anti-SOD1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SUPEROXIDE DISMUTASE (SOD) Antibody has been assayed against 1.0 ug of Superoxide Dismutase [Bovine erythrocytes] in a standard ELISA using Peroxidase conjugated Affinity Purified anti-Rabbit IgG [H&L] (Goat) and ABTS (2,2’-azino-bis-[3-ethylbenthiazoline-6-sulfonic acid])

Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000 - 1:50000; Western Blot: 1:500 - 1:2000

Type: Primary
Antigen: SOD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Bovine

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité