Anti-GLB1 (galactosidase, Beta 1) Rabbit Polyclonal Antibody (Peroxidase)
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-4336
ROCK200-4336EA 3950 EUR InStock
ROCK200-4336
Anti-GLB1 (galactosidase, Beta 1) Rabbit Polyclonal Antibody (Peroxidase)
Anticorps
Type: Tag
Antigen: GLB1 (galactosidase, Beta 1)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Peroxidase
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Pan
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité