Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSP90AB1 Rat Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 9G10]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-501-F39
ROCK200-501-F39EA 841 EUR InStock
ROCK200-501-F39
Anti-HSP90AB1 Rat Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 9G10]
Anticorps
Anti-Grp94 Antibody is suitable for WB, IP, and Flow cytometry. Expect a band approximately 98kDa Protein corresponding to the molecular mass of Grp94 on SDS PAGE immunoblots. This monoclonal antibody reacts with purified Grp94.

Recommended Dilutions: Western Blot: 0.5µg/ml;

Type: Primary
Antigen: HSP90AB1
Clonality: Monoclonal
Clone: 9G10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Bovine, Dog, Chicken, Guinea Pig, Hamster, Horse, Monkey, Pig, Rabbit, Sheep, Xenopus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité