Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSF1 Rat Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 10H8]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-501-F50
ROCK200-501-F50EA 841 EUR InStock
ROCK200-501-F50
Anti-HSF1 Rat Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 10H8]
Anticorps
Anti-HSF1 Antibody is suitable for WB, IP, IF microscopy, ELISA, and Gel mobility shift assay. Expect a band approximately ~85kDa Protein in unstressed cell lysates, and an ~95kDa Protein in heat shocked cell lysates.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:200; Western Blot: 1 µg/ml;

Type: Primary
Antigen: HSF1
Clonality: Monoclonal
Clone: 10H8
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Bovine, Guinea Pig, Hamster, Monkey, Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité