Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TLR4 Rat Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: MTS510]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-501-I26
ROCK200-501-I26EA 814 EUR InStock
ROCK200-501-I26
Anti-TLR4 Rat Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: MTS510]
Anticorps
Anti-TLR4 Antibody is suitable for use in FA (N), Flow (CS) and IP. Expect a band approximately 95kDa on specific lysates. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 2-5 µg/10^6 cells; Western Blot: 1:500-1:1000

Type: Primary
Antigen: TLR4
Clonality: Monoclonal
Clone: MTS510
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité