Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ADGRE1 Rat Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate)) [clone: BM8.1]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-502-L55
ROCK200-502-L55EA 977 EUR InStock
ROCK200-502-L55
Anti-ADGRE1 Rat Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate)) [clone: BM8.1]
Anticorps
Anti-F4/80 is useful for Flow Cytometry using mouse spleen cells, or an appropriate cell type (where indicated). Researchers should determine optimal titers for applications that are not stated.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 10 µl/10^6 cells (0.1 µg); Sufficient to run approximately 500 tests
Do not freeze!

Type: Primary
Antigen: ADGRE1
Clonality: Monoclonal
Clone: BM8.1
Conjugation: FITC (Fluorescein isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité