Anti-IL2RA Rat Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate)) [clone: 3C7]
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-502-N82
ROCK200-502-N82EA 856 EUR InStock
ROCK200-502-N82
Anti-IL2RA Rat Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate)) [clone: 3C7]
Anticorps
Anti-CD25 is useful for Flow Cytometry using mouse spleen cells, or an appropriate cell type (where indicated). Researchers should determine optimal titers for applications that are not stated.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 10 µl/10^6 cells (0.1 µg);
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: IL2RA
Clonality: Monoclonal
Clone: 3C7
Conjugation: FITC (Fluorescein isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité