Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD45.1 Rat Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate)) [clone: A20]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-502-N85
ROCK200-502-N85EA 644 EUR InStock
ROCK200-502-N85
Anti-CD45.1 Rat Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate)) [clone: A20]
Anticorps
Anti-CD45.1 is useful for Flow Cytometry, Immunoprecipitation, and immunochemistry using mouse spleen cells, or an appropriate cell type (where indicated). Researchers should determine optimal titers for applications that are not stated.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 10 µl/10^6 cells (0.1 µg); Sufficient to run approximately 500 tests
Do not freeze!

Type: Primary
Antigen: CD45.1
Clonality: Monoclonal
Clone: A20
Conjugation: FITC (Fluorescein isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité