Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-CD8A Rat Monoclonal Antibody (RPE (R-Phycoerythrin)) [clone: 53-6.7]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-508-N77
ROCK200-508-N77EA 529 EUR InStock
ROCK200-508-N77
Anti-CD8A Rat Monoclonal Antibody (RPE (R-Phycoerythrin)) [clone: 53-6.7]
Anticorps
Anti-CD8a is useful for immunochemistry, Immunoprecipitation, and Flow Cytometry using mouse spleen cells, or an appropriate cell type (where indicated). Researchers should determine optimal titers for applications that are not stated.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 10 µl/10^6 cells (0.1 µg);
Do not freeze! Light sensitive!

Type: Primary
Antigen: CD8A
Clonality: Monoclonal
Clone: 53-6.7
Conjugation: RPE (R-Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité