Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AKT2 Rat Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 11F6.B2]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-526-J35
ROCK200-526-J35EA 814 EUR InStock
ROCK200-526-J35
Anti-AKT2 Rat Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 11F6.B2]
Anticorps
Anti-AKT2 APC Antibody is suitable for Flow Cytometry, ELISA, immunochemistry, and western blotting. Expect a band approximately 56 kDa in size corresponding to AKT2 Protein by western blotting in the appropriate cell lysate or extract.

Recommended Dilutions:
Restore with deionized water (or equivalent); 100 µl to 20 µl

Type: Primary
Antigen: AKT2
Clonality: Monoclonal
Clone: 11F6.B2
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope: Center
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité