Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LY6C1 Rat Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: RB6-8C5]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-526-L54
ROCK200-526-L54EA 618 EUR InStock
ROCK200-526-L54
Anti-LY6C1 Rat Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: RB6-8C5]
Anticorps
Anti-Ly-6G (Gr-1) is useful for immunochemistry, Immunoprecipitation, and Flow Cytometry using mouse spleen cells, or an appropriate cell type (where indicated). Researchers should determine optimal titers for applications that are not stated.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 10 µl/10^6 cells (0.1 µg);
Do not freeze!

Type: Primary
Antigen: LY6C1
Clonality: Monoclonal
Clone: RB6-8C5
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité