Anti-CD19 Rat Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 6D5]
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-526-N81
ROCK200-526-N81EA 896 EUR InStock
ROCK200-526-N81
Anti-CD19 Rat Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 6D5]
Anticorps
Anti-CD19 is useful for Flow Cytometry using mouse spleen cells, or an appropriate cell type (where indicated). Researchers should determine optimal titers for applications that are not stated.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 10 µl/10^6 cells (0.1 µg);
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: CD19
Clonality: Monoclonal
Clone: 6D5
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité