Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTPRC Rat Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 30-F11]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-526-N83
ROCK200-526-N83EA 587 EUR InStock
ROCK200-526-N83
Anti-PTPRC Rat Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 30-F11]
Anticorps
Anti-CD45 is useful for Flow Cytometry, Immunoprecipitation, immunochemistry, Immunofluorescence, and Western Blot using mouse spleen cells, or an appropriate cell type (where indicated).

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 10 µl/10^6 cells (0.1 µg);
Do not freeze!

Type: Primary
Antigen: PTPRC
Clonality: Monoclonal
Clone: 30-F11
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité