Anti-SELL Rat Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: MEL-14]
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-526-N87
ROCK200-526-N87EA 618 EUR InStock
ROCK200-526-N87
Anti-SELL Rat Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: MEL-14]
Anticorps
Anti-CD62L is useful for immunochemistry, Immunoprecipitation, and Flow Cytometry using mouse spleen cells, or an appropriate cell type (where indicated). Researchers should determine optimal titers for applications that are not stated.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 10 µl/10^6 cells (0.1 µg);
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: SELL
Clonality: Monoclonal
Clone: MEL-14
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité