Anti-CD86 Rat Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate)) [clone: GL-1]
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-526-N90
ROCK200-526-N90EA 759 EUR InStock
ROCK200-526-N90
Anti-CD86 Rat Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate)) [clone: GL-1]
Anticorps
Anti-CD86 is useful for immunochemistry, Immunofluorescence, and Flow Cytometry using mouse spleen cells, or an appropriate cell type (where indicated). Researchers should determine optimal titers for applications that are not stated.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 10 µl/10^6 cells (0.1 µg);
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: CD86
Clonality: Monoclonal
Clone: GL-1
Conjugation: FITC (Fluorescein isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité