Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TYMS Sheep Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-601-199S
ROCK200-601-199SEA 226 EUR InStock
ROCK200-601-199S
Anti-TYMS Sheep Polyclonal Antibody
Anticorps
THYMIDYLATE SYNTHASE antibody has been tested for use in ELISA, immunoprecipitation, immunofluorescence microscopy, immunohistochemistry and immunoblotting.  The antibody recognizes the expected additional band corresponding to the ternary complex of hTS.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000 - 1:50000; Western Blot: 1:500 - 1:2000; Other Dilution: User Optimized

Type: Primary
Antigen: TYMS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité