Anti-GPT Sheep Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-601-206S
ROCK200-601-206SEA 226 EUR InStock
ROCK200-601-206S
Anti-GPT Sheep Polyclonal Antibody
Anticorps
ALANINE TRANSAMINASE antibody has been assayed against 1.0 ug of Alanine Transaminase [Pig Heart] in a standard ELISA using Peroxidase conjugated Affinity Purified anti-Sheep IgG [H&L] (Goat) and ABTS (2,2’-azino-bis-[3-ethylbenthiazoline-6-sulfonic acid])
Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000 - 1:25000; Western Blot: 1:500 - 1:3000; Other Dilution: User Optimized
Type: Primary
Antigen: GPT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype:
Reactivity: Pig
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité