Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ORF2 Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-901-P11S
ROCK200-901-P11SEA 226 EUR InStock
ROCK200-901-P11S
Anti-ORF2 Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
L1/ORF2 Antibody has been tested for use in ELISA.  Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user. Expect a band approximately 149.5 kDa in size corresponding to L1 Protein by western blotting in the appropriate cell lysate or extract.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:20000-1:100000;

Type: Primary
Antigen: ORF2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité