Anti-ATP1A1 Chicken Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-9155
ROCK200-9155EA 2060 EUR InStock
ROCK200-9155
Anti-ATP1A1 Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ATP1A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype:
Reactivity: Canine
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité