Anti-CD80 Armenian Hamster Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate)) [clone: 16-10A1]
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-B02-N89
ROCK200-B02-N89EA 644 EUR InStock
ROCK200-B02-N89
Anti-CD80 Armenian Hamster Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate)) [clone: 16-10A1]
Anticorps
Anti-CD80 is useful for immunochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, and Flow Cytometry using mouse spleen cells, or an appropriate cell type (where indicated).
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 10 µl/10^6 cells (0.1 µg); Sufficient to run approximately 500 tests
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: CD80
Clonality: Monoclonal
Clone: 16-10A1
Conjugation: FITC (Fluorescein isothiocyanate)
Epitope:
Host: Armenian Hamster
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité