Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TCRB Armenian Hamster Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate)) [clone: H57-597]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-B02-N92
ROCK200-B02-N92EA 613 EUR InStock
ROCK200-B02-N92
Anti-TCRB Armenian Hamster Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate)) [clone: H57-597]
Anticorps
Anti-TCRbeta is useful for Immunofluorescence, Immunoprecipitation, and Flow Cytometry using mouse spleen cells, or an appropriate cell type (where indicated). Researchers should determine optimal titers for applications that are not stated.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 10 µl/10^6 cells (0.1 µg); Sufficient to run approximately 500 tests
Do not freeze!

Type: Primary
Antigen: TCRB
Clonality: Monoclonal
Clone: H57-597
Conjugation: FITC (Fluorescein isothiocyanate)
Epitope:
Host: Armenian Hamster
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité