Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD80 Armenian Hamster Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 16-10A1]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-B26-N89
ROCK200-B26-N89EA 892 EUR InStock
ROCK200-B26-N89
Anti-CD80 Armenian Hamster Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 16-10A1]
Anticorps
Anti-CD80 is useful for immunochemistry, Immunoprecipitation, and Flow Cytometry using mouse spleen cells, or an appropriate cell type (where indicated). Researchers should determine optimal titers for applications that are not stated.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 10 µl/10^6 cells (0.1 µg);
Do not freeze!

Type: Primary
Antigen: CD80
Clonality: Monoclonal
Clone: 16-10A1
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Armenian Hamster
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité