Anti-BSA Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 5F9]
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
201-301-033
ROCK201-301-033EA 861 EUR InStock
ROCK201-301-033
Anti-BSA Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 5F9]
Anticorps
Anti-ALB antibody is suitable for western blotting and ELISA.  The antibody may be suitable for other applications, although no supporting data is available.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:120000; Western Blot: 1:2000 - 1:10000; Immunochemistry: 1:1000 - 1:5000; Immunoprecipitation: 1:100;
Type: Primary
Antigen: BSA
Clonality: Monoclonal
Clone: 5F9
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Bovine
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité