Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IFNG Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
203-401-C41S
ROCK203-401-C41SEA 226 EUR InStock
ROCK203-401-C41S
Anti-IFNG Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This Protein A purified antibody is suitable for ELISA and Western blotting. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user. Expect a band approximately 16.7 kDa in size corresponding to chicken IFN gamma by western blotting.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:20000; Western Blot: 1:500-1:2000;

Type: Primary
Antigen: IFNG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Chicken

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité