Anti-IgG (H+L) Mouse Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
205-3202
ROCK205-3202EA 448 EUR InStock
ROCK205-3202
Anti-IgG (H+L) Mouse Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein isothiocyanate)
Epitope: Heavy and Light chain
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Goat
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
20 mg 20 mg ROCK205-3202
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité