Anti-IgG F(c) Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
205-4103
ROCK205-4103EA 526 EUR InStock
ROCK205-4103
Anti-IgG F(c) Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: F(c)
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Goat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité