Anti-IgG (H+L) Rabbit Polyclonal Antibody (Agarose)
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
205-4150
ROCK205-4150EA 526 EUR InStock
ROCK205-4150
Anti-IgG (H+L) Rabbit Polyclonal Antibody (Agarose)
Anticorps
Anti-Goat IgG (H&L) (Goat) Antibody Agarose Conjugated is applicable to purification of Goat IgG from sample solution.
Recommended Dilutions:
Do not freeze!
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Agarose
Epitope: Heavy and Light chain
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Goat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité