Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgM Fc5µ Mouse Monoclonal Antibody [clone: 22G1.H8]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
209-301-031
ROCK209-301-031EA 400 EUR InStock
ROCK209-301-031
Anti-IgM Fc5µ Mouse Monoclonal Antibody [clone: 22G1.H8]
Anticorps
Human IgM Fc5µ antibody is suitable for immunoblotting (western or dot blot), ELISA, and immunohistochemistry requiring extremely low background levels, lot-to-lot consistency, high titer and specificity.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:1000-1:10000; Western Blot: 1:1000-1:2000

Type: Secondary
Antigen: IgM Fc5µ
Clonality: Monoclonal
Clone: 22G1.H8
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Fc5µ
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité