Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL17F Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 4H1629.1]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
209-301-B31S
ROCK209-301-B31SEA 226 EUR InStock
ROCK209-301-B31S
Anti-IL17F Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 4H1629.1]
Anticorps
Anti-IL-17F antibody has been tested for use in Western Blot. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000-1:50000; Western Blot: 0.2µg/ml;

Type: Primary
Antigen: IL17F
Clonality: Monoclonal
Clone: 4H1629.1
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Full length
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité