Anti-CCL20 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 3N2D9]
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
209-301-B51
ROCK209-301-B51EA 841 EUR InStock
ROCK209-301-B51
Anti-CCL20 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 3N2D9]
Anticorps
MIP-3a antibody has been tested for use in ELISA, IP, and Neutralization. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user.
Recommended Dilutions: Western Blot: 0.5µg/ml;
Type: Primary
Antigen: CCL20
Clonality: Monoclonal
Clone: 3N2D9
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Full length
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité