Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCL20 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 3N2D9]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
209-301-B51S
ROCK209-301-B51SEA 226 EUR InStock
ROCK209-301-B51S
Anti-CCL20 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 3N2D9]
Anticorps
MIP-3a antibody has been tested for use in ELISA, IP, and Neutralization. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user.

Recommended Dilutions: Western Blot: 0.5µg/ml;

Type: Primary
Antigen: CCL20
Clonality: Monoclonal
Clone: 3N2D9
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Full length
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité