Anti-BIN1 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 12A]
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
209-301-E62S
ROCK209-301-E62SEA 226 EUR InStock
ROCK209-301-E62S
Anti-BIN1 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 12A]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BIN1
Clonality: Monoclonal
Clone: 12A
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité