Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD74 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: PIN.1]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
209-301-F12
ROCK209-301-F12EA 841 EUR InStock
ROCK209-301-F12
Anti-CD74 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: PIN.1]
Anticorps
Anti-CD74 Antibody is suitable for WB, IP, Flow Cytometry, FACS, and IHC. Expect a band approximately ~33-35kDa Protein doublet corresponding to the molecular mass of the p33 and p35 forms of human CD74 on SDS PAGE immunoblots.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1 µg/ml;

Type: Primary
Antigen: CD74
Clonality: Monoclonal
Clone: PIN.1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité