Anti-DUX4 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: P2B1]
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
209-301-F23
ROCK209-301-F23EA 841 EUR InStock
ROCK209-301-F23
Anti-DUX4 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: P2B1]
Anticorps
Anti-DUX4 Antibody is suitable for use in WB, IF, and IHC. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:1000;
Type: Primary
Antigen: DUX4
Clonality: Monoclonal
Clone: P2B1
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-Terminal
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité