Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL1B Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
209-401-301
ROCK209-401-301EA 1950 EUR InStock
ROCK209-401-301
Anti-IL1B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-Human IL-1-beta has been tested for use in neutralizations, ELISA, radioimmunoassays, flow cytometry, immunochemistry, immunoblotting and immunoprecipitation. It recognizes the 17,000 MW mature IL-1-beta.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:500 - 1:2000; Neutralization: 1:100; Western Blot: 1:1000; Immunochemistry: 1:100 - 1:200; Immunoprecipitation: 1:400 - 1:800;

Type: Primary
Antigen: IL1B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-Terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Primate, Dog

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité