Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VEGFA Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
209-403-B99
ROCK209-403-B99EA 791 EUR InStock
ROCK209-403-B99
Anti-VEGFA Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
This Protein-A purified antibody has been tested for use in western blotting. Reactivity in other assays has not been determined. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user. Expect a band approximately 22 kDa in size.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:1000-1:5000; Immunochemistry: 1:500-1:2500;
Restore with deionized water (or equivalent); 100 µl
Do not add Sodium Azide!

Type: Primary
Antigen: VEGFA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope: Full length
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité