Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL6 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
209-406-310
ROCK209-406-310EA 791 EUR InStock
ROCK209-406-310
Anti-IL6 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
This purified antibody has been tested for use in ELISA and western blotting. Reactivity is also expected in neutralizations, radioimmunoassay and immunochemistry. The endotoxin content is estimated to be \<10 pg/µl by the LAL method.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000-1:50000; Western Blot: 1:2000 - 1:10000; Immunochemistry: 1:1000 - 1:5000;
Restore with deionized water (or equivalent); 100 µl

Type: Primary
Antigen: IL6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: Full length
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité