Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL32 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
209-406-B49
ROCK209-406-B49EA 791 EUR InStock
ROCK209-406-B49
Anti-IL32 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
This purified antibody has been tested for use in ELISA and western blotting. By western blot a band approximately 15 kDa in size corresponding to native human IL-32a Protein is expected in the appropriate cell lysate or extract.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:20000-1:100000; Western Blot: 1:2000-1:10000; Immunochemistry: 1:1000-1:5000
Restore with deionized water (or equivalent); 100 µl

Type: Primary
Antigen: IL32
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: Full length
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité