Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RBC Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
209-4139
ROCK209-4139EA 732 EUR InStock
ROCK209-4139
Anti-RBC Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti Human Red Blood Cells Antibody recognizes human red blood cells and can be used in a variety of agglutination assays where agglutination or clumping of red blood cells is a positive indication of the presence of an analyte, virus particle or bacteria.

contains 0.01% (w/v) Sodium Azide

Type: Primary
Antigen: RBC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité