Anti-ESRP1 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 27H12.F3.H5]
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
210-301-B89S
ROCK210-301-B89SEA 226 EUR InStock
ROCK210-301-B89S
Anti-ESRP1 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 27H12.F3.H5]
Anticorps
This Protein-A purified antibody has been tested for use western blotting.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:750000; Western Blot: 1:1000;
Type: Primary
Antigen: ESRP1
Clonality: Monoclonal
Clone: 27H12.F3.H5
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Full length
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité