Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ESRP2 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 23A7.C9]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
210-301-C31
ROCK210-301-C31EA 841 EUR InStock
ROCK210-301-C31
Anti-ESRP2 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 23A7.C9]
Anticorps
This Protein-A purified antibody has been tested for use western blotting.  Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user. Expect a band approximately 75.5 kDa in size corresponding to Esrp-1 and 77.4 kDa in size.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:750000; Western Blot: 1:1000;

Type: Primary
Antigen: ESRP2
Clonality: Monoclonal
Clone: 23A7.C9
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Full length
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité