Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LEP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
210-401-320
ROCK210-401-320EA 2060 EUR InStock
ROCK210-401-320
Anti-LEP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This IgG fraction of anti-Mouse Leptin was tested for use in ELISA and immunoblotting.  Reactivity in other immunoassays is unknown. The antibody will recognize recombinant and native 16 kDa leptin from mouse and human.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000 - 1:20000; Western Blot: 1:500 - 1:2000;

Type: Primary
Antigen: LEP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité