Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL17F Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
210-401-B31
ROCK210-401-B31EA 821 EUR InStock
ROCK210-401-B31
Anti-IL17F Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This purified antibody has been tested for use in neutralizations, ELISA and western blotting. Reactivity is also expected in radioimmunoassay.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000; Western Blot: 1:1000;
Restore with deionized water (or equivalent); 100 µl

Type: Primary
Antigen: IL17F
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Full length
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité