Anti-GDF15 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
210-401-B68
ROCK210-401-B68EA 821 EUR InStock
ROCK210-401-B68
Anti-GDF15 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This Protein-A purified, MBP-cross-adsorbed antibody is suitable for ELISA and western blotting of mouse and human NAG-1 Protein.  For detection of NAG-1 in mouse serum, a sandwich ELISA is suggested using this antibody in combination with anti-NAG-1/GDF1.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000; Western Blot: 1:1000;
Type: Primary
Antigen: GDF15
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité