Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL27 Rat Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 3H12.F10]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
210-501-B54S
ROCK210-501-B54SEA 219 EUR InStock
ROCK210-501-B54S
Anti-IL27 Rat Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 3H12.F10]
Anticorps
IL-27 is expressed in activated antigen presenting cells including monocytes, endothelial cells, and dendritic cells, for example mouse CD4 splenocytes. This purified antibody has been tested for use in Flow Cytometry, ELISA and western blotting.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000; Flow Cytometry: 1 µg/ml; Western Blot: 1:1000;

Type: Primary
Antigen: IL27
Clonality: Monoclonal
Clone: 3H12.F10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité